Imprimer
2-Amino-4'-hydroxyacetophenone hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR933236-1G OR933236-25G OR933236-5G
APOSOR933236-1GEA 58 EUR
APOSOR933236-1G APOSOR933236-25G APOSOR933236-5G
2-Amino-4'-hydroxyacetophenone hydrochloride
2-Amino-4'-hydroxyacetophenone hydrochloride
Formule: C₈H₉NO₂·ClH
Point de fusion: 245…252 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08436951
Numéro CAS: 19745-72-3