Imprimer
3-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR933163-1G OR933163-250MG
APOSOR933163-1GEA 80.1 EUR
APOSOR933163-1G APOSOR933163-250MG
3-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
3-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₇BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09991542
Numéro CAS: 5744-80-9