Imprimer
5-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR933142-1G OR933142-250MG
APOSOR933142-1GEA 95.7 EUR
APOSOR933142-1G APOSOR933142-250MG
5-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 97%
5-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formule: C₆H₄BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15526714
Numéro CAS: 1227628-78-5