Imprimer
Methyl 2-amino-2-phenylpropanoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR933024-1G OR933024-250MG
APOSOR933024-1GEA 696 EUR
APOSOR933024-1G APOSOR933024-250MG
Methyl 2-amino-2-phenylpropanoate 98%
Methyl 2-amino-2-phenylpropanoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.216 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00268136
Numéro CAS: 4507-41-9