Imprimer
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932957-1G OR932957-250MG
APOSOR932957-1GEA 806 EUR
APOSOR932957-1G APOSOR932957-250MG
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine 95%
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine
Formule: C₅H₃BrN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834831
Numéro CAS: 81411-68-9