Imprimer
4-Chloro-7-(prop-2-en-1-yl)-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932827-1G OR932827-250MG
APOSOR932827-1GEA 806 EUR
APOSOR932827-1G APOSOR932827-250MG
4-Chloro-7-(prop-2-en-1-yl)-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
4-Chloro-7-(prop-2-en-1-yl)-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₉H₈ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909315
Numéro CAS: 186519-91-5