Imprimer
1H-[1,2,3]Triazolo[4,5-c]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR932797-1G OR932797-5G
APOSOR932797-1GEA 26.1 EUR
APOSOR932797-1G APOSOR932797-5G
1H-[1,2,3]Triazolo[4,5-c]pyridine 95%
1H-[1,2,3]Triazolo[4,5-c]pyridine
Formule: C₅H₄N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02670924
Numéro CAS: 273-05-2