Imprimer
5-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932764-1G OR932764-250MG
APOSOR932764-1GEA 114 EUR
APOSOR932764-1G APOSOR932764-250MG
5-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₄H₃BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21605341
Numéro CAS: 1328893-16-8