Imprimer
2-Methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932719-1G OR932719-250MG
APOSOR932719-1GEA 712 EUR
APOSOR932719-1G APOSOR932719-250MG
2-Methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde 95%
2-Methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06255192
Numéro CAS: 54365-75-2