Imprimer
2-Phenylisoindolin-1-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR932601-1G OR932601-250MG
APOSOR932601-1GEA 302 EUR
APOSOR932601-1G APOSOR932601-250MG
2-Phenylisoindolin-1-one 95%
2-Phenylisoindolin-1-one
Formule: C₁₄H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023020
Numéro CAS: 5388-42-1