Imprimer
2-Ethylnicotinic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932526-1G OR932526-5G
APOSOR932526-1GEA 98.8 EUR
APOSOR932526-1G APOSOR932526-5G
2-Ethylnicotinic acid 95%
2-Ethylnicotinic acid
Formule: C₈H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18072523
Numéro CAS: 3421-76-9