Imprimer
Methyl 4-bromo-3-cyanobenzoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR932422-1G OR932422-5G
APOSOR932422-1GEA 151 EUR
APOSOR932422-1G APOSOR932422-5G
Methyl 4-bromo-3-cyanobenzoate 97%
Methyl 4-bromo-3-cyanobenzoate
Formule: C₉H₆BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398742
Numéro CAS: 1232424-44-0