Imprimer
(5-Methylpyridin-3-yl)methanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932347-1G OR932347-5G
APOSOR932347-1GEA 0 EUR
APOSOR932347-1G APOSOR932347-5G
(5-Methylpyridin-3-yl)methanol 98%
(5-Methylpyridin-3-yl)methanol
Formule: C₇H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08236816
Numéro CAS: 102074-19-1