Imprimer
4-Aminopyrrolidin-2-one, 4-BOC protected 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl (5-oxopyrrolidin-3-yl)carbamate
OR932307-1G OR932307-5G
APOSOR932307-1GEA 52.2 EUR
APOSOR932307-1G APOSOR932307-5G
4-Aminopyrrolidin-2-one, 4-BOC protected 97%
4-Aminopyrrolidin-2-one, 4-BOC protected
Formule: C₉H₁₆N₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17677321
Numéro CAS: 1245648-84-3