Imprimer
5-Chloro-2-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932270-1G OR932270-250MG
APOSOR932270-1GEA 864 EUR
APOSOR932270-1G APOSOR932270-250MG
5-Chloro-2-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde 95%
5-Chloro-2-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde
Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186.592 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059080
Numéro CAS: 89938-56-7