Imprimer
3-(4-Methoxyphenyl)isoxazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932210-1G OR932210-250MG
APOSOR932210-1GEA 647 EUR
APOSOR932210-1G APOSOR932210-250MG
3-(4-Methoxyphenyl)isoxazole 95%
3-(4-Methoxyphenyl)isoxazole
Formule: C₁₀H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08446386
Numéro CAS: 61428-20-4