Imprimer
5-Chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932091-1G OR932091-250MG
APOSOR932091-1GEA 400 EUR
APOSOR932091-1G APOSOR932091-250MG
5-Chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
5-Chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₇H₉ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788964
Numéro CAS: 128564-56-7