Imprimer
(2-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chlorobenzoyl cyanide
OR932078-1G OR932078-5G
APOSOR932078-1GEA 174 EUR
APOSOR932078-1G APOSOR932078-5G
(2-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
(2-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile
Formule: C₈H₄ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03092702
Numéro CAS: 35022-42-5