Imprimer
(7-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932051-1G OR932051-250MG
APOSOR932051-1GEA 322 EUR
APOSOR932051-1G APOSOR932051-250MG
(7-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol 95%
(7-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol
Formule: C₉H₉ClN₂O
MW: 196.634 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18878718
Numéro CAS: 1340111-89-8