Imprimer
4-(Dimethoxymethyl)-2-methoxypyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931975-1G OR931975-250MG
APOSOR931975-1GEA 207 EUR
APOSOR931975-1G APOSOR931975-250MG
4-(Dimethoxymethyl)-2-methoxypyrimidine 95%
4-(Dimethoxymethyl)-2-methoxypyrimidine
Formule: C₈H₁₂N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275991
Numéro CAS: 193746-84-8