Imprimer
2-(4-Aminobenzyl)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931811-1G OR931811-250MG
APOSOR931811-1GEA 287 EUR
APOSOR931811-1G APOSOR931811-250MG
2-(4-Aminobenzyl)aniline 98%
2-(4-Aminobenzyl)aniline
Formule: C₁₃H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01670227
Numéro CAS: 1208-52-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,II