Imprimer
Methyl 4-amino-3-cyanobenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931800-1G OR931800-250MG
APOSOR931800-1GEA 111 EUR
APOSOR931800-1G APOSOR931800-250MG
Methyl 4-amino-3-cyanobenzoate 95%
Methyl 4-amino-3-cyanobenzoate
Formule: C₉H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16038776
Numéro CAS: 159847-80-0