Imprimer
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931741-1G OR931741-250MG
APOSOR931741-1GEA 538 EUR
APOSOR931741-1G APOSOR931741-250MG
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₆H₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12198430
Numéro CAS: 864723-38-6