Imprimer
8-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
OR931617-1G OR931617-250MG
APOSOR931617-1GEA 142 EUR
APOSOR931617-1G APOSOR931617-250MG
8-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
8-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine
Formule: C₇H₈N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846609
Numéro CAS: 1239648-74-8