Imprimer
tert-Butyl but-3-yn-1-ylcarbamate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931520-1G OR931520-250MG
APOSOR931520-1GEA 59.6 EUR
APOSOR931520-1G APOSOR931520-250MG
tert-Butyl but-3-yn-1-ylcarbamate 95%
tert-Butyl but-3-yn-1-ylcarbamate
Formule: C₉H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10698150
Numéro CAS: 149990-27-2