Imprimer
3-(2-Cyanopropan-2-yl)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931459-1G OR931459-250MG
APOSOR931459-1GEA 87 EUR
APOSOR931459-1G APOSOR931459-250MG
3-(2-Cyanopropan-2-yl)benzoic acid 95%
3-(2-Cyanopropan-2-yl)benzoic acid
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19694856
Numéro CAS: 872091-00-4