Imprimer
3-Chloro-5-hydroxy-2-methoxypyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931387-1G OR931387-250MG
APOSOR931387-1GEA 828 EUR
APOSOR931387-1G APOSOR931387-250MG
3-Chloro-5-hydroxy-2-methoxypyridine 95%
3-Chloro-5-hydroxy-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13190369
Numéro CAS: 1196157-30-8