Imprimer
6-Cyano-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931294-1G OR931294-250MG
APOSOR931294-1GEA 151 EUR
APOSOR931294-1G APOSOR931294-250MG
6-Cyano-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
6-Cyano-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09954938
Numéro CAS: 174500-88-0