Imprimer
Ethyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931255-25G OR931255-5G
APOSOR931255-25GEA 388 EUR
APOSOR931255-25G APOSOR931255-5G
Ethyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate 97%
Ethyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186.596 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756023
Numéro CAS: 51940-63-7