Imprimer
1-Methyl-4-nitro-1H-indole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931193-1G OR931193-250MG
APOSOR931193-1GEA 270 EUR
APOSOR931193-1G APOSOR931193-250MG
1-Methyl-4-nitro-1H-indole 95%
1-Methyl-4-nitro-1H-indole
Formule: C₉H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08236728
Numéro CAS: 91482-63-2