Imprimer
(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)methanol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931116-1G OR931116-250MG
APOSOR931116-1GEA 531 EUR
APOSOR931116-1G APOSOR931116-250MG
(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)methanol 96%
(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)methanol
Formule: C₁₀H₁₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235017
Numéro CAS: 5445-45-4