Imprimer
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
OR931101-1G OR931101-250MG
APOSOR931101-1GEA 335 EUR
APOSOR931101-1G APOSOR931101-250MG
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride 95%
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832197
Numéro CAS: 42923-76-2