Imprimer

4-Phenylazepane 95%

Fournisseur: Apollo Scientific

OR931026-1G OR931026-250MG
APOSOR931026-1GEA 712 EUR
APOSOR931026-1G APOSOR931026-250MG
4-Phenylazepane 95%
4-Phenylazepane
Formule: C₁₂H₁₇N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08060059
Numéro CAS: 73252-01-4

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR