Imprimer
7-Bromo-DL-tryptophan 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: H-DL-Trp(7-Br)-OH, 2-Amino-3-(7-bromo-1H-indol-3-yl)propanoic acid
OR930993-1G OR930993-250MG
APOSOR930993-1GEA 710 EUR
APOSOR930993-1G APOSOR930993-250MG
7-Bromo-DL-tryptophan 97%
7-Bromo-DL-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972047
Numéro CAS: 852391-45-8