Imprimer
1-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930988-1G OR930988-250MG
APOSOR930988-1GEA 712 EUR
APOSOR930988-1G APOSOR930988-250MG
1-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₈H₉NO
MW: 135.163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12181369
Numéro CAS: 1039758-67-2