Imprimer
3-(Nitromethyl)cyclopentanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930987-1G OR930987-250MG
APOSOR930987-1GEA 877 EUR
APOSOR930987-1G APOSOR930987-250MG
3-(Nitromethyl)cyclopentanone 95%
3-(Nitromethyl)cyclopentanone
Formule: C₆H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847689
Numéro CAS: 81266-47-9