Imprimer
3-(Pyridin-3-yl)propan-1-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(3-Pyridyl)propylamine
OR930832-1G OR930832-250MG
APOSOR930832-1GEA 229 EUR
APOSOR930832-1G APOSOR930832-250MG
3-(Pyridin-3-yl)propan-1-amine 95%
3-(Pyridin-3-yl)propan-1-amine
Formule: C₈H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09886637
Numéro CAS: 41038-69-1