Imprimer
(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-methyl-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930806-1G OR930806-250MG
APOSOR930806-1GEA 480 EUR
APOSOR930806-1G APOSOR930806-250MG
(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-methyl-amine 95%
(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-methyl-amine
Formule: C₅H₇ClN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18206726
Numéro CAS: 120740-06-9