Imprimer
Ethyl 2-amino-3-cyclobutylpropanoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930722-1G OR930722-250MG
APOSOR930722-1GEA 487 EUR
APOSOR930722-1G APOSOR930722-250MG
Ethyl 2-amino-3-cyclobutylpropanoate 95%
Ethyl 2-amino-3-cyclobutylpropanoate
Formule: C₉H₁₇NO₂
MW: 171.237 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11111478
Numéro CAS: 394735-17-2