Imprimer
1-Methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930712-1G OR930712-250MG
APOSOR930712-1GEA 864 EUR
APOSOR930712-1G APOSOR930712-250MG
1-Methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115071
Numéro CAS: 247583-70-6