Imprimer
2-Amino-3-bromobenzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR930475-1G OR930475-5G
APOSOR930475-1GEA 49.3 EUR
APOSOR930475-1G APOSOR930475-5G
2-Amino-3-bromobenzaldehyde 98%
2-Amino-3-bromobenzaldehyde
Formule: C₇H₆BrNO
MW: 200.033 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18389339
Numéro CAS: 145123-24-6