Imprimer
tert-Butyl N-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)carbamate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Boc-aminomethyl)pyrazole
OR930419-100MG OR930419-1G OR930419-250MG
APOSOR930419-100MGEA 130 EUR
APOSOR930419-100MG APOSOR930419-1G APOSOR930419-250MG
tert-Butyl N-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)carbamate 95%
tert-Butyl N-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)carbamate
Formule: C₉H₁₅N₃O₂
MW: 197.234 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12820298
Numéro CAS: 1107620-72-3