Imprimer
2-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4,5-Dimethoxy-2-hydroxybenzaldehyde
OR930296-1G OR930296-5G
APOSOR930296-1GEA 109 EUR
APOSOR930296-1G APOSOR930296-5G
2-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzaldehyde 98%
2-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00598182
Numéro CAS: 14382-91-3