Imprimer
N-(2-Hydroxypropyl)benzamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930200-1G OR930200-250MG
APOSOR930200-1GEA 864 EUR
APOSOR930200-1G APOSOR930200-250MG
N-(2-Hydroxypropyl)benzamide 95%
N-(2-Hydroxypropyl)benzamide
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464672
Numéro CAS: 23054-66-2