Imprimer
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930046-1G OR930046-250MG
APOSOR930046-1GEA 284 EUR
APOSOR930046-1G APOSOR930046-250MG
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₈H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09674980
Numéro CAS: 573720-38-4