Imprimer
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930035-1G OR930035-250MG
APOSOR930035-1GEA 482 EUR
APOSOR930035-1G APOSOR930035-250MG
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine 95%
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine
Formule: C₉H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234982
Numéro CAS: 298181-83-6