Imprimer
6-Bromo-1,2,4-triazin-3-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930027-1G OR930027-25G
APOSOR930027-1GEA 0 EUR
APOSOR930027-1G APOSOR930027-25G
6-Bromo-1,2,4-triazin-3-amine 98%
6-Bromo-1,2,4-triazin-3-amine
Formule: C₃H₃BrN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16877209
Numéro CAS: 69249-22-5