Imprimer
Dimethyl(4-chlorophenyl)silanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929950-100MG OR929950-1G OR929950-250MG
APOSOR929950-100MGEA 145 EUR
APOSOR929950-100MG APOSOR929950-1G APOSOR929950-250MG
Dimethyl(4-chlorophenyl)silanol 95%
Dimethyl(4-chlorophenyl)silanol
Formule: C₈H₁₁ClOSi
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09266144
Numéro CAS: 18246-04-3