Imprimer
2-[(Methylamino)methyl]benzyl alcohol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929723-1G OR929723-250MG
APOSOR929723-1GEA 435 EUR
APOSOR929723-1G APOSOR929723-250MG
2-[(Methylamino)methyl]benzyl alcohol 95%
2-[(Methylamino)methyl]benzyl alcohol
Formule: C₉H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09035678
Numéro CAS: 57685-24-2