Imprimer
3-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929712-1G OR929712-250MG
APOSOR929712-1GEA 850 EUR
APOSOR929712-1G APOSOR929712-250MG
3-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine 95%
3-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine
Formule: C₇H₄ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20925262
Numéro CAS: 155535-23-2